Tisk…
2-Chloro-4-methoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chlor-4-hydroxyanisole
OR0024-25G OR0024-5G
APOSOR0024-25GEA 827 CZK
APOSOR0024-25G APOSOR0024-5G
2-Chloro-4-methoxyphenol
2-Chloro-4-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇ClO₂
Bod tání: 39…44 °C
Hustota: 1,153 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070773
CAS číslo: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3