Tisk…
2-Adamantanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Adamantan-2-one
OR0023-100G OR0023-1KG OR0023-25G
APOSOR0023-100GEA 870 CZK
APOSOR0023-100G APOSOR0023-1KG APOSOR0023-25G
2-Adamantanone 98%
2-Adamantanone
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Bod tání: 257 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074737
CAS číslo: 700-58-3
EINECS: 211-847-2