1-Chloro-4-iodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0022-100G
OR0022-1KG
OR0022-500G
APOSOR0022-100GEA
827
CZK
APOSOR0022-100G
APOSOR0022-1KG
APOSOR0022-500G
1-Chloro-4-iodobenzene
1-Chloro-4-iodobenzene
Vzorec:
C₆H₄ClI Bod varu: 226…227 °C Bod tání: 52…56 °C Bod vzplanutí: 108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001053 CAS číslo: 637-87-6 EINECS: 211-305-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...