5-Chloro-1-indanone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0020-25G
OR0020-5G
APOSOR0020-25GEA
705
CZK
APOSOR0020-25G
APOSOR0020-5G
5-Chloro-1-indanone
5-Chloro-1-indanone
Vzorec:
C₉H₇ClO MW: 166,61 g/mol Bod varu: 124…125 °C/3mmHg Bod tání: 94…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041456 CAS číslo: 42348-86-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...