Tisk…
5-Bromo-2-chlorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0018-25G OR0018-5G OR0018-100G
APOSOR0018-25GEA 1580 CZK
APOSOR0018-25G APOSOR0018-5G APOSOR0018-100G
5-Bromo-2-chlorophenol 98%
5-Bromo-2-chlorophenol
Vzorec: C₆H₄BrClO
Bod varu: 234 °C
Bod tání: 55…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672940
CAS číslo: 183802-98-4