Tisk…
1-Bromo-2-chlorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromochlorobenzene
OR0017-100G OR0017-250G OR0017-25G
APOSOR0017-100GEA 1290 CZK
APOSOR0017-100G APOSOR0017-250G APOSOR0017-25G
1-Bromo-2-chlorobenzene 99%
1-Bromo-2-chlorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrCl
MW: 191.45
Bod varu: 203…205 °C
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1.649 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000532
CAS číslo: 694-80-4
EINECS: 211-775-1