Tisk…
Bis(4-chlorophenyl)disulphide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(4-chlorophenyl) disulphide
OR0016-10G OR0016-50G
APOSOR0016-10GEA 744 CZK
APOSOR0016-10G APOSOR0016-50G
Bis(4-chlorophenyl)disulphide 98%
Bis(4-chlorophenyl)disulphide
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂S₂
MW: 287,23 g/mol
Bod tání: 71…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013642
CAS číslo: 1142-19-4
EINECS: 214-531-2