Tisk…
2-Aminopyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
OR0015-1KG OR0015-100G OR0015-500G
APOSOR0015-1KGEA 3060 CZK
APOSOR0015-1KG APOSOR0015-100G APOSOR0015-500G
2-Aminopyridine 99%
2-Aminopyridine
Vzorec: C₅H₆N₂
Bod varu: 204…211 °C
Bod tání: 54…60 °C
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006312
CAS číslo: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1,II