2-(4-Aminophenyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Aminophenethyl alcohol
OR0014-100G
OR0014-25G
OR0014-500G
APOSOR0014-100GEA
2030
CZK
APOSOR0014-100G
APOSOR0014-25G
APOSOR0014-500G
2-(4-Aminophenyl)ethanol
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Vzorec:
C₈H₁₁NO MW: 137.18 Bod varu: 255 °C Bod tání: 107…110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007922 CAS číslo: 104-10-9 EINECS: 203-174-8 |