Tisk…
N-(4-Bromophenyl)maleimide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0012-1G OR0012-5G OR0012-25G
APOSOR0012-1GEA 622 CZK
APOSOR0012-1G APOSOR0012-5G APOSOR0012-25G
N-(4-Bromophenyl)maleimide 98%
N-(4-Bromophenyl)maleimide
Vzorec: C₁₀H₆BrNO₂
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00030664
CAS číslo: 13380-67-1