5-Amino-2-methylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0011-100G
OR0011-25G
APOSOR0011-100GEA
744
CZK
APOSOR0011-100G
APOSOR0011-25G
5-Amino-2-methylphenol
5-Amino-2-methylphenol
Vzorec:
C₇H₉NO Bod tání: 160…162 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043922 CAS číslo: 2835-95-2 EINECS: 220-618-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...