Tisk…
2'-Aminoacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0008-100G OR0008-25G OR0008-5G
APOSOR0008-100GEA 4570 CZK
APOSOR0008-100G APOSOR0008-25G APOSOR0008-5G
2'-Aminoacetanilide
2'-Aminoacetanilide
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
Bod tání: 133…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210388
CAS číslo: 34801-09-7