Tisk…
4-Butylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0006-25G OR0006-5G
APOSOR0006-25GEA 10120 CZK
APOSOR0006-25G APOSOR0006-5G
4-Butylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Butylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO₂S
Bod varu: 126…128 °C/0,6mmHg
Bod tání: 13…15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173908
CAS číslo: 54997-92-1
UN: 3265
ADR: 8,II