Tisk…
Copper(I) thiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Copper thiocyanate, Copper (I) rhodanide, Cuprous thiocyanate, Copper rhodanide
IN9847-250G IN9847-50G
APOSIN9847-250GEA 4900 CZK
APOSIN9847-250G APOSIN9847-50G
Copper(I) thiocyanate
Copper(I) thiocyanate
Vzorec: CCuNS
MW: 121,63 g/mol
Bod tání: 1084 °C
Hustota: 2,84 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010980
CAS číslo: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III