Tisk…
Oxid zirkoničitý 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
IN3922-1KG IN3922-250G
APOSIN3922-1KGEA 0 CZK
APOSIN3922-1KG APOSIN3922-250G
Oxid zirkoničitý 99+%
Oxid zirkoničitý
Vzorec: ZrO₂
MW: 123.22
Bod varu: 4300
Bod tání: 2715 °C
Hustota: 5.89 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011310
CAS číslo: 1314-23-4
Merck Index: 14,10180