Tisk…
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
IN3913-250G IN3913-50G
APOSIN3913-250GEA 18190 CZK
APOSIN3913-250G APOSIN3913-50G
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát
Vzorec: N₂O₇Zr·H₂O
MW: 249.25
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149896
CAS číslo: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 3085
ADR: 5.1+8 II