Tisk…
Chlorid zirkoničitý 99,5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zirconium (IV) chloride
IN3907-100G IN3907-500G
APOSIN3907-100GEA 4800 CZK
APOSIN3907-100G APOSIN3907-500G
Chlorid zirkoničitý 99,5%
Chlorid zirkoničitý
Vzorec: Cl₄Zr
MW: 233.03
Bod varu: 331 °C
Bod tání: 300 °C (subl.)
Hustota: 2.81 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011306
CAS číslo: 10026-11-6
UN: 2503
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10307