Tisk…

Zirconium 99,8%, lumps

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

IN3898-100G IN3898-25G
APOSIN3898-100GEA 0 CZK
APOSIN3898-100G APOSIN3898-25G
Zirconium 99,8%, lumps
Zirconium
Vzorec: Zr
MW: 91.22
Bod varu: 3580 °C
Bod tání: 1852 °C
Hustota: 6.506 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011303
CAS číslo: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR