Tisk…
Zinc molybdate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Zinc molybdenum oxide
IN38974-25G IN38974-5G
APOSIN38974-25GEA 0 CZK
APOSIN38974-25G APOSIN38974-5G
Zinc molybdate
Zinc molybdate
Vzorec: MoO₄Zn
MW: 225.326 g/mol
Bod tání: >700 °C
Hustota: 4.3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049622
CAS číslo: 13767-32-3
EINECS: 237-377-8