Tisk…

Oxid zinečnatý 99,9%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide

IN3888-1KG IN3888-250G IN3888-5KG
APOSIN3888-1KGEA 4300 CZK
APOSIN3888-1KG APOSIN3888-250G APOSIN3888-5KG
Oxid zinečnatý 99,9%
Zinc oxide
Vzorec: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Bod tání: 1975 °C
Hustota: 5.606 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011300
CAS číslo: 1314-13-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR