Tisk…
Zinc(II) nitrate hydrate 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3885-50G IN3885-250G
APOSIN3885-50GEA 9100 CZK
APOSIN3885-50G APOSIN3885-250G
Zinc(II) nitrate hydrate 99.99%
Zinc(II) nitrate hydrate
Vzorec: N₂O₆Zn·H₂O
MW: 207,42 g/mol
Bod tání: 36 °C
Hustota: 2,065 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149888
CAS číslo: 13778-30-8
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II