Tisk…
zinek 99+%, mossy
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN3874-1KG IN3874-5KG
APOSIN3874-1KGEA 4200 CZK
APOSIN3874-1KG APOSIN3874-5KG
zinek 99+%, mossy
zinek
Vzorec: Zn
MW: 65,39 g/mol
Bod varu: 908 °C
Bod tání: 419 °C
Hustota: 7,133 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III