Tisk…
Oxid yttritý 99.999%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
IN3865-100G IN3865-25G
APOSIN3865-100GEA 11840 CZK
APOSIN3865-100G APOSIN3865-25G
Oxid yttritý 99.999%
Oxid yttritý
Vzorec: Y₂O₃
MW: 225.81
Bod varu: 4300 °C
Bod tání: 2410 °C
Hustota: 4.84 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011473
CAS číslo: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5