Tisk…
Yttrium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN3844-25G IN3844-5G
APOSIN3844-25GEA 6050 CZK
APOSIN3844-25G APOSIN3844-5G
Yttrium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Yttrium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Y
MW: 195.26
Bod varu: 1507 °C
Bod tání: 721 °C
Hustota: 2.67 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011470
CAS číslo: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0