Tisk…
Chlorid yttritý hexahydrát 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN3841-100G IN3841-25G
APOSIN3841-100GEA 7670 CZK
APOSIN3841-100G APOSIN3841-25G
Chlorid yttritý hexahydrát 99,9%
Chlorid yttritý hexahydrát
Vzorec: YCl₃·6H₂O
Hustota: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149941
CAS číslo: 10025-94-2