Tisk…
Yttrium 99,9%, powder –40 mesh
Dodavatel: Apollo Scientific
IN3826-5G IN3826-10G
APOSIN3826-5GEA 10350 CZK
APOSIN3826-5G APOSIN3826-10G
Yttrium 99,9%, powder –40 mesh
Yttrium
Vzorec: Y
Bod varu: 2927 °C
Bod tání: 1509 °C
Hustota: 4,472 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011468
CAS číslo: 7440-65-5