Oxid ytterbitý 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN3811-10G
APOSIN3811-10GEA
2070
CZK
APOSIN3811-10G
Oxid ytterbitý 99,9%
Oxid ytterbitý
Vzorec:
O₃Yb₂ Bod tání: 2227 °C Hustota: 9,17 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011290 CAS číslo: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 |