Tisk…
Ytterbium(III) chloride hydrate 99.9+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN3799-10G IN3799-50G
APOSIN3799-10GEA 1660 CZK
APOSIN3799-10G APOSIN3799-50G
Ytterbium(III) chloride hydrate 99.9+%
Ytterbium(III) chloride hydrate
Vzorec: Cl₃Yb·H₂O
MW: 297,41 g/mol
Bod tání: 150…155 °C
Hustota: 2,575 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149884
CAS číslo: 19423-87-1
EINECS: 233-800-5