Tisk…
Oxid vanadičný 99.99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3778-10G IN3778-50G
APOSIN3778-10GEA 1080 CZK
APOSIN3778-10G APOSIN3778-50G
Oxid vanadičný 99.99+%
Oxid vanadičný
Vzorec: O₅V₂
MW: 181,88 g/mol
Bod varu: 1750 °C
Bod tání: 690 °C
Hustota: 3,357 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011457
CAS číslo: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III