Vanadium(III) chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
IN3763-100G
IN3763-25G
IN3763-5G
APOSIN3763-100GEA
11410
CZK
APOSIN3763-100G
APOSIN3763-25G
APOSIN3763-5G
Vanadium(III) chloride 97%
Vanadium(III) chloride
Vzorec:
Cl₃V Bod tání: 250 °C Hustota: 3 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011454 CAS číslo: 7718-98-1 UN: 2475 ADR: 8,III |