Tisk…
Vanadium(II) chloride 85%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3760-5G IN3760-1G
APOSIN3760-5GEA 13230 CZK
APOSIN3760-5G APOSIN3760-1G
Vanadium(II) chloride 85%
Vanadium(II) chloride
Vzorec: Cl₂V
MW: 121,85 g/mol
Bod tání: 910 °C (subl.)
Hustota: 3,09 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 10580-52-6
EINECS: 234-176-7
UN: 3260
ADR: 8,II