Tisk…
Oxid wolframový 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN3736-100G IN3736-500G
APOSIN3736-100GEA 4570 CZK
APOSIN3736-100G APOSIN3736-500G
Oxid wolframový 99+%
Oxid wolframový
Vzorec: O₃W
Bod tání: 1473 °C
Hustota: 7,16 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011466
CAS číslo: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4