Tisk…
Titanium(IV) oxide rutile 99.999%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
IN3709-50G
APOSIN3709-50GEA 1120 CZK
APOSIN3709-50G
Titanium(IV) oxide rutile 99.999%
Titanium(IV) oxide rutile
Vzorec: O₂Ti
MW: 79,88 g/mol
Bod tání: 1855 °C
Hustota: 4,17 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011269
CAS číslo: 1317-80-2