Tisk…
Titanium(IV) oxide rutile 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
IN3706-100G IN3706-25G IN3706-250G
APOSIN3706-100GEA 6220 CZK
APOSIN3706-100G APOSIN3706-25G APOSIN3706-250G
Titanium(IV) oxide rutile 99.99%
Titanium(IV) oxide rutile
Vzorec: O₂Ti
MW: 79.88
Bod varu: 2500…3000 °C
Bod tání: 1855 °C
Hustota: 4.26 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011269
CAS číslo: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2