Oxid ciničitý 99.9+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
IN3673-100G
IN3673-500G
IN3673-1KG
APOSIN3673-100GEA
2480
CZK
APOSIN3673-100G
APOSIN3673-500G
APOSIN3673-1KG
Oxid ciničitý 99.9+%
Oxid ciničitý
Vzorec:
O₂Sn MW: 150,71 g/mol Bod varu: 1800…900 °C Bod tání: 1630 °C Hustota: 6,95 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011244 CAS číslo: 18282-10-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...