Tisk…
Chlorid ciničitý 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3649-100G IN3649-25G
APOSIN3649-100GEA 0 CZK
APOSIN3649-100G APOSIN3649-25G
Chlorid ciničitý 99.99%
Chlorid ciničitý
Vzorec: Cl₄Sn
Bod varu: 114 °C
Bod tání: –33 °C
Hustota: 2,226 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011242
CAS číslo: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 1827
ADR: 8,II