Chlorid cínatý, anhydrous 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Stannous chloride, Tin dichloride
IN3644-100G
IN3644-2.5KG
IN3644-500G
APOSIN3644-100GEA
2280
CZK
APOSIN3644-100G
APOSIN3644-2.5KG
APOSIN3644-500G
Chlorid cínatý, anhydrous 98%
Chlorid cínatý
Vzorec:
SnCl₂ Bod varu: 652 °C Bod tání: 247 °C Hustota: 3,95 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011241 CAS číslo: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,III |