Tisk…
cín 99.999%, powder –100 mesh
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN3628-250G IN3628-50G
APOSIN3628-250GEA 113400 CZK
APOSIN3628-250G APOSIN3628-50G
cín 99.999%, powder –100 mesh
cín
Vzorec: Sn
Bod varu: 2270 °C
Hustota: 7,29 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5