Tisk…
Oxid tulitý 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN3616-1G IN3616-5G
APOSIN3616-1GEA 3540 CZK
APOSIN3616-1G APOSIN3616-5G
Oxid tulitý 99.99%
Oxid tulitý
Vzorec: O₃Tm₂
MW: 385.87
Bod tání: 2425 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011285
CAS číslo: 12036-44-1