Tisk…
Thulium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN3601-1G IN3601-5G
APOSIN3601-1GEA 4960 CZK
APOSIN3601-1G APOSIN3601-5G
Thulium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Thulium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Tm
Bod tání: 821 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011283
CAS číslo: 13537-18-3