Tisk…
Terbium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN3475-1G IN3475-5G
APOSIN3475-1GEA 2450 CZK
APOSIN3475-1G APOSIN3475-5G
Terbium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Terbium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Tb
Bod tání: 588 °C
Hustota: 4,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011258
CAS číslo: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4