Tisk…
Terbium 99,9%, powder –40 mesh
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3457-1G IN3457-5G
APOSIN3457-1GEA 3060 CZK
APOSIN3457-1G APOSIN3457-5G
Terbium 99,9%, powder –40 mesh
Terbium
Vzorec: Tb
MW: 158.93
Bod varu: 2800 °C
Bod tání: 1356 °C
Hustota: 8.27 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011256
CAS číslo: 7440-27-9
UN: 3178
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,09300