Tisk…
Terbium 99,9%, chips
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3454-1G IN3454-5G
APOSIN3454-1GEA 3310 CZK
APOSIN3454-1G APOSIN3454-5G
Terbium 99,9%, chips
Terbium
Vzorec: Tb
Bod varu: 2800 °C
Bod tání: 1356 °C
Hustota: 8,234 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011256
CAS číslo: 7440-27-9
UN: 3178
ADR: 4.1,II