Tisk…
Telur 99.999+%, lumps
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3433-100G IN3433-500G
APOSIN3433-100GEA 8270 CZK
APOSIN3433-100G APOSIN3433-500G
Telur 99.999+%, lumps
Telur
Vzorec: Te
Bod varu: 990 °C
Hustota: 6,24 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134062
CAS číslo: 13494-80-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III