Tisk…
Tantalum pentachloride 99.999%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tantalum (V) chloride
IN3406-100G IN3406-250G IN3406-25G
APOSIN3406-100GEA 14290 CZK
APOSIN3406-100G APOSIN3406-250G APOSIN3406-25G
Tantalum pentachloride 99.999%
Tantalum pentachloride
Vzorec: Cl₅Ta
MW: 358.21
Bod varu: 242 °C
Bod tání: 216 °C
Hustota: 3.68 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011253
CAS číslo: 7721-01-9
UN: 3260
ADR: 8 II