Tisk…
Tantalum 99,98%, powder –60 mesh
Dodavatel: Apollo Scientific
IN3400-100G IN3400-25G
APOSIN3400-100GEA 0 CZK
APOSIN3400-100G APOSIN3400-25G
Tantalum 99,98%, powder –60 mesh
Tantalum
Vzorec: Ta
Bod varu: 5429 °C
Bod tání: 2996 °C
Hustota: 16,6 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011252
CAS číslo: 7440-25-7