Síra, powder sublimed
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN3391-2KG
IN3391-500G
APOSIN3391-2KGEA
0
CZK
APOSIN3391-2KG
APOSIN3391-500G
Síra, powder sublimed
Síra
Vzorec:
S Bod varu: 445 °C Bod tání: 112 °C Hustota: 2,07 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 168 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085316 CAS číslo: 7704-34-9 UN: 1350 ADR: 4.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...