Síran strontnatý 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
IN3379-25G
IN3379-100G
APOSIN3379-25GEA
612
CZK
APOSIN3379-25G
APOSIN3379-100G
Síran strontnatý 99.99%
Síran strontnatý
Vzorec:
O₄SSr Bod tání: 1600 °C Hustota: 3,96 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036274 CAS číslo: 7759-02-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...