Tisk…
Strontium chloride 99.999%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN3355-25G IN3355-5G
APOSIN3355-25GEA 7440 CZK
APOSIN3355-25G APOSIN3355-5G
Strontium chloride 99.999%
Strontium chloride
Vzorec: Cl₂Sr
Bod tání: 873 °C
Hustota: 3,05 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011249
CAS číslo: 10476-85-4