Tisk…
Strontium chloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3352-500G
APOSIN3352-500GEA 1910 CZK
APOSIN3352-500G
Strontium chloride 99%
Strontium chloride
Vzorec: Cl₂Sr
MW: 158,53 g/mol
Bod varu: 1250 °C
Bod tání: 873 °C
Hustota: 3,052 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011249
CAS číslo: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6